missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(1-Benzo-[b]thien-2-ylethyl)urea, Mikromol™
Beskrivning
N-(1-Benzo-[b]thien-2-ylethyl)urea
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(1-Benzo-[b]thien-2-ylethyl)urea |
| CAS | 171370-49-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-(1-Benzo-[b]thien-2-ylethyl)urea |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C11 H12 N2 O S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | N-(1-Benzo-[b]thien-2-ylethyl)urea, (1-Benzo[b]thien-2-ylethyl)-urea, A 66193, Abbott 66193, N-Dehydroxyzileuton, Zileuton Related Compound A |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2OS/c1-7(13-11(12)14)10-6-8-4-2-3-5-9(8)15-10/h2-7H,1H3,(H3,12,13,14) |
| LEDER | CC(NC(=O)N)c1cc2ccccc2s1 |
| IUPAC-namn | 1-(1-benzothiophen-2-yl)ethylurea |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?