Läs mer
N-(1-bensotien-2-ylmetyl)-N-metylaminhydroklorid,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10163164
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10163164 5 g 5g
10780334 250 mg 250mg
10147842 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10163164 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC12296DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 849776-43-8
Molekylformel C10H12ClNS
Molekylvikt (g/mol) 213.72
MDL-nummer MFCD03306023
InChI-nyckel PBEZSHRKTUDPLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-1-benzothien-2-ylmethyl-n-methylamine hydrochloride, 1-benzo b thiophen-2-yl-n-methylmethanamine hydrochloride, 1-benzothien-2-ylmethyl methylamine hydrochloride, 1-benzothiophen-2-ylmethyl methyl amine hydrochloride, benzo b thiophen-2-ylmethyl-methyl-ammonium chloride, c10h11ns.hcl, benzo b thiophen-2-ylmethyl methylamine, chloride, 1-benzo b thiophen-2-yl ;-n-methylmethanamine hydrochloride, 1-1-benzothiophen-2-yl-n-methylmethanamine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 16956076
LEDER Cl.CNCC1=CC2=CC=CC=C2S1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(1-Benzothien-2-ylmethyl)-N-methylamine hydrochloride
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
IUPAC-namn 1-(l-bensotiofen-2-yl)-N-metylmetanamin;hydroklorid
Formel vikt 213.73
Procent renhet 97%