Läs mer
N-(1-Benzyl-4-piperidyl)benzamide, Mikromol™
Produktkod. 30052381
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30052381 25 mg
1 options
Produktkod. 30052381 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0802.050025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-(1-Benzyl-4-piperidyl)benzamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(1-Benzyl-4-piperidyl)benzamide
CAS 971-34-6
Analyt- eller komponentnamn N-(1-Benzyl-4-piperidyl)benzamide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C19 H22 N2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym N-(1-Benzyl-4-piperidyl)benzamide, Indoramin Hydrochloride Imp. B (BP), Indoramin Hydrochloride Impurity B, Indoramin Impurity B
InChI formel InChI=1S/C19H22N2O/c22-19(17-9-5-2-6-10-17)20-18-11-13-21(14-12-18)15-16-7-3-1-4-8-16/h1-10,18H,11-15H2,(H,20,22)
LEDER O=C(NC1CCN(Cc2ccccc2)CC1)c3ccccc3
IUPAC-namn N-(1-benzylpiperidin-4-yl)benzamide
Molekylvikt (g/mol) 294.39
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 294.1732 g/mol