Läs mer
N-(1-cyano-1-metyletyl)-2-metoxyetansulfonamid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(1-Cyano-1-methylethyl)-2-methoxyethanesulfonamide |
| CAS | 103472-22-6 |
| Molekylformel | C7 H14 N2 O3 S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | N-(2-cyanopropan-2-yl)-2-methoxyethane-1-sulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14N2O3S/c1-7(2,6-8)9-13(10,11)5-4-12-3/h9H,4-5H2,1-3H3 |
| LEDER | COCCS(=O)(=O)NC(C)(C)C#N |
| IUPAC-namn | N-(2-cyanopropan-2-yl)-2-metoxyetansulfonamid |
| Molekylvikt (g/mol) | 206.263 |
| Formel vikt | 206.073 |