Läs mer
N-(1-cyano-1-metyletyl)-2-metoxyetansulfonamid, TRC
Produktkod. 30361200
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30361200 25 mg
1 options
Produktkod. 30361200 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC21205025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(1-Cyano-1-methylethyl)-2-methoxyethanesulfonamide
CAS 103472-22-6
Molekylformel C7 H14 N2 O3 S
Kvantitet 25 mg
Synonym N-(2-cyanopropan-2-yl)-2-methoxyethane-1-sulfonamide
InChI formel InChI=1S/C7H14N2O3S/c1-7(2,6-8)9-13(10,11)5-4-12-3/h9H,4-5H2,1-3H3
LEDER COCCS(=O)(=O)NC(C)(C)C#N
IUPAC-namn N-(2-cyanopropan-2-yl)-2-metoxyetansulfonamid
Molekylvikt (g/mol) 206.263
Formel vikt 206.073