Läs mer
N-[1-(Cyano-2-ethoxy-2-oxoetylidenaminooxy)dimetylamino(morfolino)uroniumhexafluorfosfat, TRC
Produktkod. 30360337
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30360337 25 g
1 options
Produktkod. 30360337 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC79749525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-1-(Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylideneaminooxy)dimethylamino(morpholino)uronium Hexafluorophosphate
CAS 1075198-30-9
Molekylformel C12H19N4O4.F6P
Kvantitet 25 g
Synonym 4-[[[(1-Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidene)amino]oxy](dimethylamino)methylene]morpholinium Hexafluorophosphate, COMU
InChI formel InChI=1S/C12H19N4O4.F6P/c1-4-19-11(17)10(9-13)14-20-12(15(2)3)16-5-7-18-8-6-16;1-7(2,3,4,5)6/h4-8H2,1-3H3;/q+1;-1
LEDER CCOC(=O)C(=N[O+]=C(N(C)C)N1CCOCC1)C#N.F[P-](F)(F)(F)(F)F
IUPAC-namn [(1-cyano-2-etoxi-2-oxoetylen)amino]-[dimetylamino(morfolin-4-yl)metyliden]oxidanium; hexafluorfosfat
Molekylvikt (g/mol) 428.27
Formel vikt 428.1048