Läs mer
N-[1-(Cyclobutylmethyl)-2-(methoxymethylamino)-2-oxoethyl]-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[1-(Cyclobutylmethyl)-2-(methoxymethylamino)-2-oxoethyl]-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 394735-18-3 |
| Molekylformel | C14H26N2O4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | [1-(Cyclobutylmethyl)-2-(methoxymethylamino)-2-oxoethyl]-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C14H26N2O4/c1-14(2,3)20-13(18)16-11(8-10-6-5-7-10)12(17)15-9-19-4/h10-11H,5-9H2,1-4H3,(H,15,17)(H,16,18) |
| LEDER | COCNC(=O)C(CC1CCC1)NC(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | tert-butyl N-[3-cyclobutyl-1-(methoxymethylamino)-1-oxopropan-2-yl]carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 286.37 |
| Formel vikt | 286.1893 |