Läs mer
N-[1-Deoxy-2,3:4,5-bis-O-(1-methylethylidene)-Beta-D-fructopyranos-1-yl]-L-alanine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-[1-Deoxy-2,3:4,5-bis-O-(1-methylethylidene)-Beta-D-fructopyranos-1-yl]-L-alanine |
| CAS | 171081-87-1 |
| Molekylformel | C15H25NO7 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H25NO7/c1-8(12(17)18)16-7-15-11(22-14(4,5)23-15)10-9(6-19-15)20-13(2,3)21-10/h8-11,16H,6-7H2,1-5H3,(H,17,18) |
| LEDER | O=C(O)C(NCC12OCC3OC(OC3C2OC(O1)(C)C)(C)C)C |
| IUPAC-namn | ((2,2,7,7-tetramethyltetrahydro-3aH-bis([1,3]dioxolo)[4,5-b:4',5'-d]pyran-3a-yl)methyl)alanine |
| Molekylvikt (g/mol) | 331.36 |
| Formel vikt | 331.16 |