Läs mer
N-(1-Deoxy-D-fructos-1-yl)-L-methionine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(1-Deoxy-D-fructos-1-yl)-L-methionine |
| CAS | 20638-92-0 |
| Molekylformel | C11 H21 N O7 S |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (S)-4-(Methylthio)-2-(((3S,4R,5R)-3,4,5,6-tetrahydroxy-2-oxohexyl)amino)butanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H21NO7S/c1-20-3-2-6(11(18)19)12-4-7(14)9(16)10(17)8(15)5-13/h6,8-10,12-13,15-17H,2-5H2,1H3,(H,18,19)/t6-,8+,9+,10+/m0/s1 |
| LEDER | CSCC[C@H](NCC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-4-methylsulfanyl-2-[[(3S,4R,5R)-3,4,5,6-tetrahydroxy-2-oxohexyl]amino]butanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 311.352 |
| Formel vikt | 311.104 |