Läs mer
N-(1-Deoxy-D-fruktos-1-yl)-L-metionin, TRC
Produktkod. 30357299
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30357299 25 mg
1 options
Produktkod. 30357299 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD23609025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(1-Deoxy-D-fructos-1-yl)-L-methionine
CAS 20638-92-0
Molekylformel C11 H21 N O7 S
Kvantitet 25 mg
Synonym (S)-4-(Methylthio)-2-(((3S,4R,5R)-3,4,5,6-tetrahydroxy-2-oxohexyl)amino)butanoic Acid
InChI formel InChI=1S/C11H21NO7S/c1-20-3-2-6(11(18)19)12-4-7(14)9(16)10(17)8(15)5-13/h6,8-10,12-13,15-17H,2-5H2,1H3,(H,18,19)/t6-,8+,9+,10+/m0/s1
LEDER CSCC[C@H](NCC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)C(=O)O
IUPAC-namn (2S)-4-metylsulfanyl-2-[[(3S,4R,5R)-3,4,5,6-tetrahydroxy-2-oxohexyl]amino]butansyra
Molekylvikt (g/mol) 311.352
Formel vikt 311.104