Läs mer
N-(1-Deoxy-D-fructos-1-yl)-L-threonine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(1-Deoxy-D-fructos-1-yl)-L-threonine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2C10H19NO8/c1-4(12)6(9(16)17)11-3-10(18)8(15)7(14)5(13)2-19-10;1-4(13)6(9(16)17)11-3-10(18)8(15)7(14)5(2-12)19-10/h2*4-8,11-15,18H,2-3H2,1H3,(H,16,17)/t4-,5+,6-,7+,8+,10?;4-,5-,6-,7-,8+,10?/m11/s1 |
| Formel vikt | 281.11 |
| Procent renhet | >95% |