Läs mer
N-(1-Deoxy-D-fructos-1-yl)-L-tyrosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(1-Deoxy-D-fructos-1-yl)-L-tyrosine |
| CAS | 34393-22-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C15H21NO8 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (S)-1-[[1-Carboxy-2-(4-hydroxyphenyl)ethyl]amino]-1-deoxy-D-fructose, D-1-[(L-alpha-Carboxy-p-hydroxyphenethyl)amino]-1-deoxy-fructose |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21NO8/c17-7-12(20)14(22)13(21)11(19)6-16-10(15(23)24)5-8-1-3-9(18)4-2-8/h1-4,10,12-14,16-18,20-22H,5-7H2,(H,23,24)/t10-,12+,13+,14+/m0/s1 |
| LEDER | OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)CN[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 343.33 |
| Formel vikt | 343.1267 |
| Visa mer |