Läs mer
N,1-Dimethyl-4-(methylamino)-1H-imidazole-5-carboxamide Nitrate (Caffeidine Nitrate), Mikromol™
Beskrivning
N,1-Dimethyl-4-(methylamino)-1H-imidazole-5-carboxamide Nitrate (Caffeidine Nitrate)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,1-Dimethyl-4-(methylamino)-1H-imidazole-5-carboxamide Nitrate (Caffeidine Nitrate) |
| CAS | 209725-34-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | N,1-Dimethyl-4-(methylamino)-1H-imidazole-5-carboxamide Nitrate (Caffeidine Nitrate) |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C7 H12 N4 O . H N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | N,1-Dimethyl-4-(methylamino)-1H-imidazole-5-carboxamide Nitrate, Caffeine Imp. E (EP) as Nitrate, Caffeidine Nitrate, Caffeine Impurity E as Nitrate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12N4O.HNO3/c1-8-6-5(7(12)9-2)11(3)4-10-6;2-1(3)4/h4,8H,1-3H3,(H,9,12);(H,2,3,4) |
| LEDER | CNC(=O)c1c(NC)ncn1C.O[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | N,3-dimethyl-5-(methylamino)imidazole-4-carboxamide;nitric acid |
| Visa mer |