missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N,1-Dimethyl-4-nitro-5-imidazolecarboxamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N,1-Dimethyl-4-nitro-5-imidazolecarboxamide |
| CAS | 858513-51-6 |
| Molekylformel | C6 H8 N4 O3 |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N4O3/c1-7-6(11)4-5(10(12)13)8-3-9(4)2/h3H,1-2H3,(H,7,11) |
| LEDER | CNC(=O)c1c(ncn1C)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | N,3-dimethyl-5-nitroimidazole-4-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.15 |
| Formel vikt | 184.0596 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?