Läs mer
N-1-Ethyl-1-demethylethyl Torsemide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Ethyl-3-[[4-[(3-methylphenyl)amino]pyridin-3-yl]sulfonyl]urea |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18N4O3S/c1-3-17-15(20)19-23(21,22)14-10-16-8-7-13(14)18-12-6-4-5-11(2)9-12/h4-10H,3H2,1-2H3,(H,16,18)(H2,17,19,20) |
| Formel vikt | 334.11 |