Läs mer
N-1-hexansulfonsyra natriumsaltmonohydrat, MP Biomedicals™
Produktkod. 11456065 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11456065 25 g 25g
1 options
Produktkod. 11456065 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215125225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1635.00 SEK
    1554.01 SEK / 25g
    Save 80.99 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Används som ett jonparningsreagens för HPLC och som ett anjoniskt ytaktivt ämne. N-1-hexansulfonsyra natriumsaltmonohydrat, MP Biomedicals är ett alkylsulfonat med låg molekylvikt. Den anjoniska sulfonatmotjonen tillåter separation och upplösning av posit
På grund av sin låga molekylvikt kommer natriumhexansulfonat inte att bilda miceller i lösning och har därför inget CMC-värde. Denna produkt används för jonparkromatografi. Det används också vid analys av små organiska föreningar, farmaceutiska produkter och metaboliter genom sådana tekniker som HPLC.
Specifications
Form Vita flingor
Kvantitet 25 g