Läs mer
n-1-hexansulfonsyra natriumsaltmonohydrat, MP Biomedicals™
Produktkod. 17871371 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
17871371 5 g -
11423811 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17871371 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215125205
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    503.00 SEK
    479.05 SEK / 5g
    Save 23.95 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
Används som ett jonparningsreagens för HPLC och som ett anjoniskt ytaktivt ämne. n-1-hexansulfonsyra natriumsaltmonohydrat, MP Biomedicals har en låg molekylvikt som inte kommer att bilda miceller i lösning.
Natriumhexansulfonat används vid analys av små organiska föreningar och farmaceutiska produkter och metaboliter genom sådana tekniker som HPLC.
  • Den anjoniska sulfonatmotjonen tillåter separation och upplösning av positivt laddade analyter
  • På grund av sin låga molekylvikt kommer den inte att bilda miceller i lösning och har därför inget CMC-värde
  • För jonparkromatografi
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid 2 –8 °C
Kvantitet 5 g