Läs mer
N-(1-hydroxy-1-fenylpropan-2-yl)-N-metylformamid, TRC
Produktkod. 30136015
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136015 5 mg
30008214 50 mg
30007765 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136015 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC1031185MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 91246-94-5
Molekylformel C11H15NO2
Molekylvikt (g/mol) 193.24
Synonym N-(1-hydroxy-1-phenylpropan-2-yl)-N-methylformamide, rel-N-[(1R,2S)-2-Hydroxy-1-methyl-2-phenylethyl]-N-methylformamide
IUPAC-namn N-(1-hydroxy-1-fenylpropan-2-yl)-N-metylformamid
LEDER CC(C(C1=CC=CC=C1)O)N(C)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Formyl Ephedrine (Mixture of Diastereomers)
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C11H15NO2/c1-9(12(2)8-13)11(14)10-6-4-3-5-7-10/h3-9,11,14H,1-2H3
Formel vikt 193.1103