Läs mer
N-(1-Methoxycarbonyl-1-propen-2-yl)-(AlphaD)-amino-p-hydroxyphenylacetate Potassium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(1-Methoxycarbonyl-1-propen-2-yl)-(alphaD)-amino-p-hydroxyphenylacetate Potassium Salt |
| CAS | 69416-61-1 |
| Molekylformel | C13H14KNO5 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (alphaR)-4-Hydroxy-alpha-[(3-methoxy-1-methyl-3-oxo-1-propen-1-yl)amino]benzeneacetic Acid Potassium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15NO5.K/c1-8(7-11(16)19-2)14-12(13(17)18)9-3-5-10(15)6-4-9;/h3-7,12,14-15H,1-2H3,(H,17,18);/q;+1/p-1/t12-;/m1./s1 |
| LEDER | [K+].COC(=O)C=C(C)N[C@@H](C(=O)[O-])c1ccc(O)cc1 |
| IUPAC-namn | potassium;(2R)-2-(4-hydroxyphenyl)-2-[(4-methoxy-4-oxobut-2-en-2-yl)amino]acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 303.35 |
| Formel vikt | 303.0509 |