Läs mer
N-(1-Methyl-2-phenoxyethyl)benzylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(1-Methyl-2-phenoxyethyl)benzylamine |
| CAS | 59182-23-9 |
| Molekylformel | C16H19NO |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | N-(1-Methyl-2-phenoxyethyl)benzenemethanamine |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19NO/c1-14(13-18-16-10-6-3-7-11-16)17-12-15-8-4-2-5-9-15/h2-11,14,17H,12-13H2,1H3 |
| LEDER | CC(NCC1=CC=CC=C1)COC2=CC=CC=C2 |
| IUPAC-namn | N-benzyl-1-phenoxypropan-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 241.33 |
| Formel vikt | 241.1467 |