Läs mer
N’-(1-Methylazepan-4-yl)benzohydrazine Monohydrochloride Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Benzoyl-2-[(4RS)-1-methylhexahydro-1H-azepin-4-yl]diazane Hydrochloride |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H21N3O.ClH/c1-17-10-5-8-13(9-11-17)15-16-14(18)12-6-3-2-4-7-12;/h2-4,6-7,13,15H,5,8-11H2,1H3,(H,16,18);1H |
| Formel vikt | 283.1451 |
| Procent renhet | >95% |