Läs mer
N-(1-naftyl)etylen-diamindihydroklorid, MP Biomedicals™
Produktkod. 11473620 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11473620 5 g 5g
1 options
Produktkod. 11473620 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210239705
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    442.00 SEK
    420.64 SEK / 5g
    Save 21.36 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
N-(1-naftyl)etylen-diamindihydroklorid, MP Biomedicals används för kolorimetrisk bestämning av sulfonamid i blod.
Specifikationer
CAS 1465-25-4
Smältpunkt 188 °C till 198 °C
Molekylformel C12H16Cl2N2
Kvantitet 5 g
Synonym n-1-naphthyl ethylenediamine dihydrochloride, n1-naphthalen-1-yl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, marshall's reagent, n-1-naphthylethylenediamine dihydrochloride, ccris 425, unii-h734599kjl, 1,2-ethanediamine, n-1-naphthalenyl-, dihydrochloride, 2-1-naphthylamino ethylamine 2hcl, bratton-marshall reagent, n-1-naphthalenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride
Löslighetsinformation Löslig i vatten (20 mg/ml; nästan klar, färglös till lätt gul lösning) och 25 mg/ml, EtOH.
InChI-nyckel MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NCCN.Cl.Cl
IUPAC-namn N'-naftalen-l-yletan-1,2-diamin;dihydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 259.174
PubChem CID 15106
ChEBI CHEBI:53452
Formel vikt 259.18
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-2-aminoéthyl-1-naphtylamine, dichlorhydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .