Läs mer
N-(1-naftyl)etylendiamin dihydroklorid, 96 %
Produktkod. 11493377
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11493377 10 g -
11403387 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11493377 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17164.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    694.38 SEK
    623.65 SEK / 10g
    Save 70.73 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1465-25-4 | C12H16Cl2N2 | 259,174 g/mol
N-(1-naftyl)etylendiamin-dihydroklorid fungerar som ett kopplingsmedel för spektrofotometrisk bestämning av aromatiska aminer, aminofenoler, fenylendiaminer, dinitroaniliner, kloraniliner, tioler och sulfonamider. Det används också i den kvantitativa analysen av nitrat och nitrit i vattenprover genom kolorimetri. Det är involverat i framställningen av (N-1-naftyl-etylendiamin)-diklorplatina(II) genom att reagera med kaliumtetraklorplatinat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
N-(1-Naftyl)etylendiamin-dihydroklorid fungerar som ett kopplingsmedel för spektrofotometrisk bestämning av aromatiska aminer, aminofenoler, fenylendiaminer, dinitroaniliner, kloraniliner, tioler och sulfonamider. Det används också i den kvantitativa analysen av nitrat och nitrit i vattenprover genom kolorimetri. Det är involverat i framställningen av (N-1-naftyl-etylendiamin)-diklorplatina(II) genom att reagera med kaliumtetraklorplatinat.
Löslighet Löslig i
varmt vatten, alkohol, utspädd saltsyra och aceton.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Ljuskänslig. Inkompatibel med syror, syraklorider, syraanhydrider, halogensyror och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1465-25-4
Molekylformel C12H16Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 259.174
MDL-nummer MFCD00012556
InChI-nyckel MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-1-naphthyl ethylenediamine dihydrochloride, n1-naphthalen-1-yl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, marshall's reagent, n-1-naphthylethylenediamine dihydrochloride, ccris 425, unii-h734599kjl, 1,2-ethanediamine, n-1-naphthalenyl-, dihydrochloride, 2-1-naphthylamino ethylamine 2hcl, bratton-marshall reagent, n-1-naphthalenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride
PubChem CID 15106
ChEBI CHEBI:53452
IUPAC-namn N'-naftalen-l-yletan-1,2-diamin;dihydroklorid
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NCCN.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride
Smältpunkt 191 °C till 199 °C
Kvantitet 10 g
Beilstein 3707471
Känslighet Hygroskopisk; Ljuskänslig
Merck Index 14,6409
Löslighetsinformation Löslig i varmt vatten, alkohol, utspädd saltsyra och aceton.
Formel vikt 259.18
Procent renhet 96%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.