Läs mer
N-(1-naftyl)etylendiamin, dihydroklorid, 98+%, ACS-reagens
Produktkod. 10219370 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10219370 100 g Glasflaska 100g
10025730 25 g Glasflaska 25g
10582194 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10219370 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 423991000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
N-(1-naftyl)etylendiamin, dihydroklorid, 98+%, C12H14N2,2 ClH, CAS-nummer-1465-25-4 | CAS: 1465-25-4 | C12H16Cl2N2 | 259,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1465-25-4
MDL-nummer MFCD00012556
InChI-nyckel MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-1-naphthyl ethylenediamine dihydrochloride, n1-naphthalen-1-yl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, marshall's reagent, n-1-naphthylethylenediamine dihydrochloride, ccris 425, unii-h734599kjl, 1,2-ethanediamine, n-1-naphthalenyl-, dihydrochloride, 2-1-naphthylamino ethylamine 2hcl, bratton-marshall reagent, n-1-naphthalenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride
PubChem CID 15106
ChEBI CHEBI:53452
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(1-Naphthyl)ethylenediamine, dihydrochloride
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Nedbrytningsinformation 200 °C
Färg Beige till Vit eller Rosa
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98+%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C12H16Cl2N2
Linjär formel C10H7NHCH2CH2NH2·2HCl
Kvantitet 100 g
Beilstein 12, II, 699
Känslighet (till sulfanilamid) Pass
Merck Index 15, 6491
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: löslig i varmt vatten, lätt löslig i aceton och absolut alkohol
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NCCN.Cl.Cl
IUPAC-namn N'-naftalen-l-yletan-1,2-diamin;dihydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 259.174
Formel vikt 259.18
Procent renhet ≥98,0 % (på torrt ämne)
Kvalitet ACS-reagens
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-(1-Naphthyl)ethylenediamine, dihydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.