Läs mer
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine, dihydrochloride, 98+%, ACS reagent
Produktkod. p-3737053 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 10025730
Brand: Thermo Scientific Acros 423990250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine, dihydrochloride, 98+%, C12H14N2.2ClH, CAS Number-1465-25-4 | CAS: 1465-25-4 | C12H16Cl2N2 | 259.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1465-25-4
MDL-nummer MFCD00012556
InChI-nyckel MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-1-naphthyl ethylenediamine dihydrochloride, n1-naphthalen-1-yl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, marshall's reagent, n-1-naphthylethylenediamine dihydrochloride, ccris 425, unii-h734599kjl, 1,2-ethanediamine, n-1-naphthalenyl-, dihydrochloride, 2-1-naphthylamino ethylamine 2hcl, bratton-marshall reagent, n-1-naphthalenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride
PubChem CID 15106
ChEBI CHEBI:53452
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(1-Naphthyl)ethylenediamine, dihydrochloride
CAS Min % 98.0
CAS Max % 100.0
Nedbrytningsinformation 200°C
Färg Beige till Vit eller Rosa
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98+%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C12H16Cl2N2
Linjär formel C10H7NHCH2CH2NH2·2HCl
Kvantitet 25 g
Beilstein 12, II, 699
Känslighet (to sulfanilamide) Passes
Merck Index 15, 6491
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in hot water, slightly soluble in acetone and absolute alcohol
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NCCN.Cl.Cl
IUPAC-namn N'-naftalen-l-yletan-1,2-diamin;dihydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 259.174
Formel vikt 259.18
Procent renhet ≥98.0% (on dry substance)
Kvalitet ACS-reagens
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-(1-Naphthyl)ethylenediamine, dihydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.