Läs mer
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride, ACS reagent, ≥98%, Solstice
Produktkod. 16675823 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16675823 5 g -
16665823 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16675823 Leverantör Honeywell Fluka Leverantörsnummer 33461H5G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 1465-25-4
Molekylformel C12H16Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 259.17
InChI-nyckel MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn dihydrogen N1-(naphthalen-1-yl)ethane-1,2-diamine dichloride
LEDER [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NCCNC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride
CAS Max % 1
Smältpunkt 194°C to 198°C (Decomposition)
Färg Colorless
Kvantitet 5 g
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-(1-Naphthyl)-Ethylendiamine dihydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: N-2-Aminoethyl-1-naphthylamine dihydrochloride