Läs mer
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine, dihydrochoride, For ACS analysis, ≥98%, MP Biomedicals™
Handla allt MP Biomedicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(1-Naphthyl)Ethylenediamine) |
| Namnnotering | For ACS analysis |
| Analysprocentintervall | ≥98% |
| Kvantitet | 10 g |
| Formel vikt | 259.18 |
| Kvalitet | ACS Reagent |
| Fysisk form | Powder |