Läs mer
N-(1-naftyl)-N-(fenylmetylen)amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10567493
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10567493 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10260153 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10567493 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer AC33318EA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 890-51-7
Molekylformel C17H13N
Molekylvikt (g/mol) 231.298
MDL-nummer MFCD02235774
InChI-nyckel NQPYSYDZNCHIQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-1-naphthyl-n-phenylmethylene amine, n-benzylidenenaphthalen-1-amine, n-e-phenylmethylidene naphthalen-1-amine, 1z-1-naphthyl-2-phenyl-1-azaethene, n-naphthalen-1-yl-1-phenylmethanimine, 1z-n-naphthalen-1-yl-1-phenylmethanimine, n-benzylidene-1-napthylamine, benzylidene-a-napthylamine, maybridge3_000265, n-benzylidene-1-naphthalenamine
PubChem CID 1201463
IUPAC-namn N-naftalen-l-yl-l-fenylmetanimin
LEDER C1=CC=C(C=C1)C=NC2=CC=CC3=CC=CC=C32
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(1-naphthyl)-N-(phenylmethylene)amine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 231.3