missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(1-Naphthyl)phthalamic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Naptalam |
| CAS | 132-66-1 |
| Molekylformel | C18 H13 N O3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Benzoic acid','2-[(1-naphthalenylamino)carbonyl]- (9CI','ACI), 2-[(1-Naphthalenylamino)carbonyl]benzoic acid (ACI), Phthalamic acid','N-1-naphthyl- (7CI','8CI), 1-Naphthylphthalamic acid, 2-(1-Naphthylcarbamoyl)benzoic acid, 2-(N-(1-Naphthyl)amido)benzoic acid, 2-[(1-Naphthylamino)carbonyl]benzoic acid, Alanap, Alanap 1, Alanap 10G at, Analape, Grelutin, N-1-Naphthylphthalamic acid, N-α-Naphthylphthalamic acid, Naphthalam, Naptalam, NPA, NPA (pesticide), NSC 204421 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H13NO3/c20-17(14-9-3-4-10-15(14)18(21)22)19-16-11-5-7-12-6-1-2-8-13(12)16/h1-11H,(H,19,20)(H,21,22) |
| LEDER | OC(=O)c1ccccc1C(=O)Nc2cccc3ccccc23 |
| IUPAC-namn | 2-(naphthalen-1-ylcarbamoyl)benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 291.3 |
| Formel vikt | 291.0895 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?