Läs mer
N-(1-Naphthyl)thiourea, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11496370
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11496370 10 g 10g
11406380 50 g 50g
11416380 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11496370 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19024.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 86-88-4
Molekylformel C11H10N2S
Molekylvikt (g/mol) 202.275
MDL-nummer MFCD00041824
InChI-nyckel PIVQQUNOTICCSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-1-naphthyl-2-thiourea, antu, 1-naphthylthiourea, dirax, anturat, rattrack, smeesana, alrato, bantu, kripid
PubChem CID 736366
ChEBI CHEBI:82256
IUPAC-namn naphthalen-1-ylthiourea
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NC(=S)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(1-Naphthyl)thiourea
Smältpunkt 185°C to 191°C
Odör Odorless
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN1651
Beilstein 778118
Merck Index 14,722
Formel vikt 202.29
Procent renhet 97%