Läs mer
N-1-naftyletylendiamindihydroklorid, certifierad AR för analys, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
5g
Beskrivning
N-1-naftyletylendiamindihydroklorid, certifierad AR för analys
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 200°C |
| Färg | Beige |
| Förpackning | Glasburk |
| Kvantitet | 5 g |
| Formel vikt | 259.17g/mol |
| Fysisk form | Fast |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- N-(1-Naphthyl)ethylenediamine, dihydrochloride
- Varning
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.