Läs mer
N-1-Naphthylethylene Diamine Dihydrochloride, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10704191 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10704191 100 g 100g
10704001 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10704191 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer N/1250/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 1465-25-4 | Molecular Formula: C12H16Cl2N2 | Molecular Weight: 259.174 g/mol
N-1-Naphthylethylene Diamine Dihydrochloride, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1465-25-4
Molekylformel C12H16Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 259.174
MDL-nummer 12556
InChI-nyckel MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-1-naphthyl ethylenediamine dihydrochloride, n1-naphthalen-1-yl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, marshall's reagent, n-1-naphthylethylenediamine dihydrochloride, ccris 425, unii-h734599kjl, 1,2-ethanediamine, n-1-naphthalenyl-, dihydrochloride, 2-1-naphthylamino ethylamine 2hcl, bratton-marshall reagent, n-1-naphthalenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride
PubChem CID 15106
ChEBI CHEBI:53452
IUPAC-namn N'-naphthalen-1-ylethane-1,2-diamine;dihydrochloride
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NCCN.Cl.Cl
Specifikationer
Smältpunkt 200°C
Färg Beige
Förpackning Glass Jar
Kvantitet 100 g
Formel vikt 259.17g/mol
Fysisk form Solid
compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-(1-Naphthyl)ethylenediamine, dihydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.