Läs mer
N-1-Naphthylethylene Diamine Dihydrochloride, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7073330 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
10 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
Produktkod. 10704001
Brand: Fisher Chemical N/1250/45
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
N-1-Naphthylethylene Diamine Dihydrochloride, Extra Pure, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1465-25-4
Molekylformel C12H16Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 259.174
MDL-nummer 12556
InChI-nyckel MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-1-naphthyl ethylenediamine dihydrochloride, n1-naphthalen-1-yl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, marshall's reagent, n-1-naphthylethylenediamine dihydrochloride, ccris 425, unii-h734599kjl, 1,2-ethanediamine, n-1-naphthalenyl-, dihydrochloride, 2-1-naphthylamino ethylamine 2hcl, bratton-marshall reagent, n-1-naphthalenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride
PubChem CID 15106
ChEBI CHEBI:53452
IUPAC-namn N'-naphthalen-1-ylethane-1,2-diamine;dihydrochloride
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NCCN.Cl.Cl
Specifikationer
Smältpunkt 200°C
Färg Beige
Förpackning Glass Jar
Kvantitet 10 g
Formel vikt 259.17g/mol
Fysisk form Solid
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado