Läs mer
N-1-Naphthylethylenediamine Dihydrochloride, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Produktkod. 15185083 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackning:
Wide Mouth Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15185083 25 g Wide Mouth Amber Glass Bottle 25g
1 options
Produktkod. 15185083 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer R70103
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
    For Nitrogen Dioxide Determination (ASTM D-1607)
Kemiska identifierare
CAS 1465-25-4
Molekylformel C12H16Cl2N2
Molekylvikt (g/mol) 259.174
InChI-nyckel MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-1-naphthyl ethylenediamine dihydrochloride, n1-naphthalen-1-yl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, marshall's reagent, n-1-naphthylethylenediamine dihydrochloride, ccris 425, unii-h734599kjl, 1,2-ethanediamine, n-1-naphthalenyl-, dihydrochloride, 2-1-naphthylamino ethylamine 2hcl, bratton-marshall reagent, n-1-naphthalenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride
PubChem CID 15106
ChEBI CHEBI:53452
IUPAC-namn N'-naphthalen-1-ylethane-1,2-diamine;dihydrochloride
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NCCN.Cl.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-1-Naphthylethylenediamine Dihydrochloride
Förpackning Wide Mouth Amber Glass Bottle
Kvantitet 25 g
Formel vikt 259.18
Kvalitet BAKER ANALYZED™ ACS Reagent