Läs mer
N-1-naftyletylendiamin Dihydroklorid, TRC
Produktkod. 30473580
Change view
Kvantitet:
250 g
Produktkod. Kvantitet
30473580 250 g
1 options
Produktkod. 30473580 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN372480250G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-1-Naphthylethylenediamine Dihydrochloride
CAS 1465-25-4
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C12H16Cl2N2
Kvantitet 250 g
Synonym N1-1-Naphthalenyl-1,2-ethanediamine Hydrochloride (1:2), N-1-Naphthalenyl-1,2-ethanediamine Dihydrochloride, Bratton-Marshall Reagent, N-(1-Naphthyl)ethylendiamine Dihydrochloride, NEDA, NEDA (amine)
InChI formel InChI=1S/C12H14N2.2ClH/c13-8-9-14-12-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)12;;/h1-7,14H,8-9,13H2;2*1H
LEDER NCCNC1=C2C(C=CC=C2)=CC=C1
IUPAC-namn N'-nafthal-1-yletan-1,2-diamin; Dihydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 186.2523646
Formel vikt 258.0691