Läs mer
N-(1-naftymetyl)metylaminokrid, TRC
Produktkod. 30137965
Change view
Kvantitet:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137965 25 g
17972315 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30137965 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN37295025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65473-13-4
Molekylformel C12 H13 N . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 207.7
Synonym N-Methyl-C-(naphthalen-1-yl)methanamine Hydrochloride, Terbinafine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, Secondary Amine Hydrochloride of Terbinafine
IUPAC-namn N-metyl-1-naftalen-1-ylmetamin; hydroklorid
LEDER Cl.CNCc1cccc2ccccc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl-C-(naphthalen-1-yl)methanamine Hydrochloride
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C12H13N.ClH/c1-13-9-11-7-4-6-10-5-2-3-8-12(10)11;/h2-8,13H,9H2,1H3;1H
Formel vikt 207.0815