Läs mer
N-(1-Oxobutyl)-DL-alanine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(1-Oxobutyl)-DL-alanine |
| CAS | 59875-04-6 |
| Molekylformel | C7H13NO3 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 2-((Butanoyl)amino)propanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO3/c1-3-4-6(9)8-5(2)7(10)11/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11) |
| LEDER | O=C(C(C)NC(CCC)=O)O |
| IUPAC-namn | butyrylalanine |
| Molekylvikt (g/mol) | 159.18 |
| Formel vikt | 159.09 |