missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(1-Oxohexadecyl)-L-glutamic Acid tert-Butyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(1-Oxohexadecyl)-L-glutamic Acid tert-Butyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C25H47NO5/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22(27)26-21(19-20-23(28)29)24(30)31-25(2,3)4/h21H,5-20H2,1-4H3,(H,26,27)(H,28,29)/t21-/m0/s1 |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Formel vikt | 441.3454 |
| Frakt skick | Room Temperature |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?