Läs mer
N-(1-fenyletyl) ibuprofenamid (blandning av 4 diastereomerer), TRC
Produktkod. 30134420
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30134420 100 mg
17923125 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30134420 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP320880100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105959-56-6
Molekylformel C21 H27 N O
Molekylvikt (g/mol) 309.45
Synonym Benzeneacetamide, α-methyl-4-(2-methylpropyl)-N-(1-phenylethyl)-, 2-(4-isobutylphenyl)-N-(1-phenylethyl)propanamide, N-(α-Phenylethyl)ibuprofenamide
IUPAC-namn 2-[4-(2-metylpropyl)fenyl]-N-(1-fenyletyl)propanamid
LEDER CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C(=O)NC(C)c2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(1-Phenylethyl) Ibuprofen Amide(mixture of diastereomers)
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C21H27NO/c1-15(2)14-18-10-12-19(13-11-18)16(3)21(23)22-17(4)20-8-6-5-7-9-20/h5-13,15-17H,14H2,1-4H3,(H,22,23)
Formel vikt 309.2093
Procent renhet >95%