Läs mer
N-(1-pyrenyl) maleimid, TRC
Produktkod. 30418138
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30418138 100 mg
30413816 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30418138 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP990200100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 42189-56-0
Molekylformel C20 H11 N O2
Molekylvikt (g/mol) 297.31
IUPAC-namn 1-pyren-1-ylpyrrol-2,5-dione
LEDER O=C1C=CC(=O)N1c2ccc3ccc4cccc5ccc2c3c45
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(1-Pyrenyl) Maleimide
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C20H11NO2/c22-17-10-11-18(23)21(17)16-9-7-14-5-4-12-2-1-3-13-6-8-15(16)20(14)19(12)13/h1-11H
Formel vikt 297.079