missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(-)-N-[1-(R)-Ethoxycarbonxyl-3-phenylpropyl)-D-alanine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (-)-N-[1-(R)-Ethoxycarbonxyl-3-phenylpropyl]-D-alanine |
| CAS | 122076-80-6 |
| Molekylformel | C15H21NO4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (alphaR)-alpha-[[(1R)-1-Carboxyethyl]amino]benzenebutanoic Acid Monoethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21NO4/c1-3-20-15(19)13(16-11(2)14(17)18)10-9-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,11,13,16H,3,9-10H2,1-2H3,(H,17,18)/t11-,13-/m1/s1 |
| LEDER | CCOC(=O)[C@@H](CCc1ccccc1)N[C@H](C)C(=O)O |
| Molekylvikt (g/mol) | 279.33 |
| Formel vikt | 279.1471 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?