Läs mer
(+)-N-[1-(S)-Ethoxycarbonxyl-3-phenylpropyl]-L-alanine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S)-2-([(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino)propanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C15H21NO4/c1-3-20-15(19)13(16-11(2)14(17)18)10-9-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,11,13,16H,3,9-10H2,1-2H3,(H,17,18)/t11-,13-/m0/s1 |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 279.1471 |
| Frakt skick | Room Temperature |