Läs mer
N-[1-(S)-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl]-L-alanine, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11384276
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11384276 1 g 1g
11394276 5 g 5g
11304286 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11384276 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19354.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 82717-96-2
Molekylformel C15H21NO4
Molekylvikt (g/mol) 279.34
MDL-nummer MFCD00209976
InChI-nyckel CEIWXEQZZZHLDM-AAEUAGOBSA-N
Synonym s-2-s-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl amino propanoic acid, n-s-1-ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl-l-alanine, unii-10sz4ij77b, n-1 s-ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl-l-alanine, n-s-+-1-ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl-l-alanine, 2s-2-2s-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl amino propanoic acid, s,s-n-ethoxy carbonyl-3-phenylpropyl alanine, n-s-1-carboxyethyl-l-homophenylalanine ethyl ester, s,s-n-1-ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl alanine
PubChem CID 5702571
IUPAC-namn (2S)-2-[[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino]propanoic acid
LEDER CCOC(=O)[C@H](CCC1=CC=CC=C1)N[C@@H](C)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-[1-(S)-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl]-L-alanine
Smältpunkt 150°C to 152°C
Beilstein 3619501
Kvantitet 1 g
Formel vikt 279.35
Procent renhet 98%