Läs mer
N-[1-(S)-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl]-L-alanine-N-carboxyanhydride, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11324286
Kvantitet:
2 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
2g
Produktkod. 11324286
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L19355.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84793-24-8
Molekylformel C16H19NO5
Molekylvikt (g/mol) 305.33
MDL-nummer MFCD00272296
InChI-nyckel GFZFELCFSBCPDB-UHFFFAOYNA-N
Synonym s-ethyl 2-s-4-methyl-2,5-dioxooxazolidin-3-yl-4-phenylbutanoate, ethyl 2s-2-4s-4-methyl-2,5-dioxo-1,3-oxazolidin-3-yl-4-phenylbutanoate, n-1-s-+-ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl-l-alanyl carboxyanhydride, n-1-s-ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl-l-alanine-n-carboxyanhydride, ethyl s-2-s-4-methyl-2,5-dioxo-1,3-oxazolidin-3-yl-4-phenylbutyrate, n-1-s-ethoxycarbony1-3-phenylpropyl-l-alanine-n-carboxyanhydride, n-1-s-ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl-n-carboxy-l-alanine anhydride nepa-nca, ecpp-aca
PubChem CID 9922512
IUPAC-namn ethyl (2S)-2-[(4S)-4-methyl-2,5-dioxo-1,3-oxazolidin-3-yl]-4-phenylbutanoate
LEDER CCOC(=O)C(CCC1=CC=CC=C1)N1C(C)C(=O)OC1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-[1-(S)-Ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl]-L-alanine-N-carboxyanhydride
Smältpunkt 70°C to 72°C
Beilstein 5608080
Kvantitet 10 g
Formel vikt 305.34
Optisk rotation +12° (c=2 in Acetonitrile)
Procent renhet 98%