missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-(10-aminodecyl)-5-klor-1-naftalensulfonamid hydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(10-Aminodecyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide hydrochloride |
| CAS | 79127-24-5 |
| Molekylformel | C20 H29 Cl N2 O2 S . Cl H |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H29ClN2O2S.ClH/c21-19-13-9-12-18-17(19)11-10-14-20(18)26(24,25)23-16-8-6-4-2-1-3-5-7-15-22;/h9-14,23H,1-8,15-16,22H2;1H |
| LEDER | Cl.NCCCCCCCCCCNS(=O)(=O)c1cccc2c(Cl)cccc12 |
| IUPAC-namn | N-(10-aminodecyl)-5-kloronaftalen-1-sulfonamid; hydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 433.44 |
| Formel vikt | 432.1405 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?