Läs mer
N-(10-aminodecyl)-5-klor-1-naftalensulfonamid hydroklorid, TRC
Produktkod. 30321234
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30321234 25 mg
1 options
Produktkod. 30321234 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA60375025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(10-Aminodecyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide hydrochloride
CAS 79127-24-5
Molekylformel C20 H29 Cl N2 O2 S . Cl H
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C20H29ClN2O2S.ClH/c21-19-13-9-12-18-17(19)11-10-14-20(18)26(24,25)23-16-8-6-4-2-1-3-5-7-15-22;/h9-14,23H,1-8,15-16,22H2;1H
LEDER Cl.NCCCCCCCCCCNS(=O)(=O)c1cccc2c(Cl)cccc12
IUPAC-namn N-(10-aminodecyl)-5-kloronaftalen-1-sulfonamid; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 433.44
Formel vikt 432.1405