Läs mer
Macherey-Nagel™ Krympförslutningar av aluminium med mitthål, N11
Produktkod. 10326701 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Färg:
Silver
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10326701
Brand: Macherey-Nagel™ 70256
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Möjliggör nålpenetration med minskad hantering och föroreningsrisk. Macherey-Nagel™ Krympförslutningar av aluminium med mitthål, N11 är förmonterade, färdiga att använda crimplock med medelmjuka septa för användning med N11 krimphalskromatografiflaskor.
Helautomatisk förslutningstillverkning med definierade produktionsparametrar undviker variationer i lockets fysiska och analytiska tillstånd. Strikta analytiska specifikationer tillåter endast bearbetning av septa-material som klarar de omfattande analytiska testerna i labbet. Dessa produkter tillverkas under strikta hygieniska förhållanden. Processkontroller och en slutlig QC-inspektion har genomförts för att ge tillförlitlig produktkvalitet.
  • Förmonterade, färdiga att använda crimpförslutningar är ett ekonomiskt alternativ
  • Används med Macherey-Nagel™ N11 krimphalskromatografiflaskor med en öppning på 11 mm
  • Tillverkad av robust silveraluminium med septum i mitthålet
  • Septum är gjord av naturgummi, röd-orange butyl och ett färglöst TEF-membran
  • 100 kapsyler är förpackade i en påse av polyeten (PE).
Specifikationer
Färg Silver
Material Aluminium, Butylgummi, Gummi, TEF
Septum Naturgummi / Butylröd orange/ TEF färglös
För användning med (applikation) Kromatografi
Inkluderar Mitthål och Septum
Kvantitet 100 Pk.
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Typ Crimp Cap
Stängningsstorlek N11
För användning med (utrustning) N 11 krimphalsflaskor