Läs mer
N-(12-Aminododecyl)deoxynojirimycin, TRC
Produktkod. 30320994
Change view
Kvantitet:
2.5 mg
Produktkod. Kvantitet
30320994 2.5 mg
1 options
Produktkod. 30320994 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA6080802.5MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(12-Aminododecyl)deoxynojirimycin
CAS 885484-41-3
Molekylformel C18 H38 N2 O4
Kvantitet 2.5 mg
Synonym (2R,3R,4R,5S)-1-(12-Aminododecyl)-2-(hydroxymethyl)-3,4,5-piperidinetriol
InChI formel InChI=1S/C18H38N2O4/c19-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-20-13-16(22)18(24)17(23)15(20)14-21/h15-18,21-24H,1-14,19H2/t15-,16+,17-,18-/m1/s1
LEDER NCCCCCCCCCCCCN1C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1CO
IUPAC-namn (2R,3R,4R,5S)-1-(12-aminododecyl)-2-(hydroxymetyl)piperidin-3,4,5-triol
Molekylvikt (g/mol) 346.50532
Formel vikt 346.2832