Läs mer
N-(12-Aminododecyl)deoxynojirimycin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-(12-Aminododecyl)deoxynojirimycin |
| CAS | 885484-41-3 |
| Molekylformel | C18 H38 N2 O4 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | (2R,3R,4R,5S)-1-(12-Aminododecyl)-2-(hydroxymethyl)-3,4,5-piperidinetriol |
| InChI formel | InChI=1S/C18H38N2O4/c19-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-20-13-16(22)18(24)17(23)15(20)14-21/h15-18,21-24H,1-14,19H2/t15-,16+,17-,18-/m1/s1 |
| LEDER | NCCCCCCCCCCCCN1C[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1CO |
| IUPAC-namn | (2R,3R,4R,5S)-1-(12-aminododecyl)-2-(hydroxymetyl)piperidin-3,4,5-triol |
| Molekylvikt (g/mol) | 346.50532 |
| Formel vikt | 346.2832 |