Specifikationer
| Färg | Rött, Vitt |
| Material | Silikon, PTFE |
| Septum | Septa N 12 |
| Kvantitet | 100 Pk. |
| Tjocklek (metrisk) | 1.3 mm |
| För användning med (utrustning) | Mikroreaktionsflaskor N 13 |